Läs mer
2-Kloro-N-(hydroxymetyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30359080
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359080 5 g
30350533 2.5 g
30355504 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6701505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-19-1
Molekylformel C3H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 123.54
Synonym Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
IUPAC-namn 2-kloro-N-(hydroxymetyl)acetamid
LEDER OCNC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Formel vikt 123.0087