Läs mer
2-Chloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN2O3/c1-11(9(13)6-10)7-2-4-8(5-3-7)12(14)15/h2-5H,6H2,1H3 |