Läs mer
2-Chloro-N-methylacetamide, 97%
Produktkod. 15405087
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405087 5 g 5g
15415087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32362.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-30-0 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-30-0
Molekylformel C3H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 107.537
MDL-nummer MFCD00018913
InChI-nyckel HOZLOOPIXHWKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methyl, n-methylchloroacetamide, usaf do-35, 2-chloro-n-methyl-acetamide, alpha-chloro-n-methylacetamide, n-methyl 2-chloroacetamide, .alpha.-chloro-n-methylacetamide, n-methylchloracetamide, n-methyl chloroacetamide
PubChem CID 66773
IUPAC-namn 2-klor-N-metylacetamid
LEDER CNC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-methylacetamide
Smältpunkt 45°C to 47°C
Linjär formel ClCH2CONHCH3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 107.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.