Läs mer
2-Chloro-N-methylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-methylacetamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| Formel vikt | 107.0138 |