Läs mer
2-Chloro-N-methylaniline, 97%
Produktkod. 11436907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436907 1 g 1g
11446907 5 g 5g
11456907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14343.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 932-32-1 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
2-klor-N-metylanilin används för att producera 1-metyl-2-tioacetylpyrrol i närvaro av reagens Lawessons reagens och lösningsmedel tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-N-metylanilin används för att producera 1-metyl-2-tioacetylpyrrol i närvaro av reagens Lawessons ′reagens och lösningsmedel tetrahydrofuran.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda
.Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-32-1
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00045170
InChI-nyckel WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 136736
IUPAC-namn 2-klor-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-methylaniline
Densitet 1.15
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.58
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2802444
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 141.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.