Läs mer
2-Chloro-N-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423468
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423468 1 g 1g
15433468 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56910.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3400-31-5
Molekylformel C8H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 169.608
MDL-nummer MFCD00032667
InChI-nyckel ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 347959
IUPAC-namn 2-chloro-N-methylbenzamide
LEDER CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-methylbenzamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.61
Procent renhet 97%