Läs mer
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide |
| CAS | 202658-88-6 |
| Molekylformel | C3H6ClNO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-methanesulfonylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CS(=O)(=O)NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-methylsulfonylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.6 |
| Formel vikt | 170.9757 |