Läs mer
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, 97%
Produktkod. 11474664
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474664 5 g 5g
11484664 25 g 25g
11494664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474664 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13691.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.618 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2315-36-8
Molekylformel C6H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 149.618
MDL-nummer MFCD00000928
InChI-nyckel CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
IUPAC-namn 2-klor-N,N-dietylacetamid
LEDER CCN(CC)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Kokpunkt 123°C to 124°C (15 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 605866
Formel vikt 149.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.