Läs mer
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| CAS | 2315-36-8 |
| Molekylformel | C6H12ClNO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-2-oxoethyl Chloride, CDEA, Chloro-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethyl-2-chloroacetamide, N,N-Diethylchloroacetamide, N-(2-Chloroacetyl)diethylamine, N-(Chloroacetyl)diethylamine, NSC 1726, α-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | ClCC(N(CC)CC)=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N,N-diethylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.62 |
| Formel vikt | 149.0607 |