Läs mer
2-Chloro-N,N-diethylethyl-d4-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N,N-diethylethylamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 1219805-94-3 |
| Molekylformel | C6 2H4 H10 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1 H/i5D2,6D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])N(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-diethylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.12 |
| Formel vikt | 175.0833 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |