missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-N,N-diethylethyl-d4-amine HCl, CDN

Produktkod. 30327915
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327915 0.05 g -
30319445 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327915 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND61930.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N,N-diethylethylamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride
CAS 1219805-94-3
Molekylformel C6 2H4 H10 Cl N . Cl H
Kvantitet 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1 H/i5D2,6D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])N(CC)CC
IUPAC-namn 2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Formel vikt 175.0833 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.