Läs mer
2-Chloro-N,N-dimethyl-d6-ethylamine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine dimethyl-d6 hydrochloride |
| CAS | 97941-91-8 |
| Molekylformel | C4 2H6 H4 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.08 |
| Formel vikt | 149.0645 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |