Läs mer
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, 97%
Produktkod. 11479340
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479340 250 mg 250mg
11489340 1 g 1g
15417867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50229.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2675-89-0
Molekylformel C4H8ClNO
MDL-nummer MFCD00039360
InChI-nyckel XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
IUPAC-namn 2-klor-N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Densitet 1.182
Kokpunkt 98°C to 100°C (11 mmHg)
Linjär formel ClCH2CON(CH3)2
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 250 mg
Beilstein 969568
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Molekylvikt (g/mol) 121.564
Formel vikt 121.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.