Läs mer
2-chloro-N,N-dimethylacetamide, 97%
Produktkod. 10422010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10422010 25 mL Glass bottle 25ml
10027899 5 mL Glass bottle 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10422010 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438210250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2675-89-0
Molekylformel C4H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 121.57
InChI-nyckel XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
PubChem CID 75886
IUPAC-namn 2-chloro-N,N-dimethylacetamide
LEDER CN(C)C(=O)CCl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15°C to 16°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1820g/mL, 1.182
Kokpunkt 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClCH2CON(CH3)2
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formel vikt 121.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.