Läs mer
2-klor-N,N-dimetylacetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 2675-89-0 |
| Molekylformel | C4H8ClNO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-kloro-N,N-dimetylacetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.57 |
| Formel vikt | 121.0294 |