Läs mer
2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446408
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446408 1 g 1g
15456408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59948.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
2-klor-N,N-dimetylbensamid är involverad i framställningen av repellenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-klor-N,N-dimetylbensamid är involverad i framställningen av repellenter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6526-67-6
Molekylformel C9H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.64
MDL-nummer MFCD00463636
InChI-nyckel SZUQPOLAEFBJJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-2-chlorobenzamide, o-chloro-n,n-dimethylbenzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-benzamide, benzamide, o-chloro-n,n-dimethyl, aronis25704, 2-chlorophenyl-n,n-dimethylcarboxamide
PubChem CID 81012
IUPAC-namn 2-klor-N,N-dimetylbensamid
LEDER CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.