missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30354245
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354245 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3658105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride
CAS 4584-46-7
Molekylformel C4H11Cl2N
Kvantitet 5 g
Synonym (2-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, (β-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloroethane-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-2-(dimethylamino)ethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-N,N-dimethylaminoethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-dimethylaminoethane Monohydrochloride, 2-(Dimethylamino)chloroethane Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethaneamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, 2-Chloroethyl-N,N-dimethylamine Hydrochloride, 2-Chloroethyldimethylamine Monohydrochloride, 2-Chloroethyldimethylammonium Chloride, Chloro(dimethylamino)ethane Hydrochloride, Chloroethyldimethylamine Hydrochloride, Dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloroethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloroethylamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-(2-chloroethyl)amine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylamine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium Chloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, β-Chloroethyl-N,N-dimethylamine Hydrochloride, β-Dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCl
IUPAC-namn 2-chloro-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 144.04
Formel vikt 143.0269
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.