Läs mer
2-Chloro-N-phenylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-phenylacetamide |
| CAS | 587-65-5 |
| Molekylformel | C8H8ClNO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Chloroacetanilide, Chloracetanilide, Chloroacetanilide, N-(2-Chloroacetyl)aniline, N-(Chloroacetyl)aniline, N-Phenyl-2-chloroacetamide, N-Phenyl-2-chloroethanamide, N-Phenylchloroacetamide, NSC 311, Phenylcarbamoylmethyl Chloride, alpha-Chloro-N-phenylacetamide, alpha-Chloroacetanilide, ω-Chloroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11) |
| LEDER | ClCC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.03 |
| Formel vikt | 169.0294 |