Läs mer
2-Chloro-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine |
| CAS | 39639-47-9 |
| Molekylformel | C12H10ClN5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Benzylamino-2-chloropurine, 2-Chloro-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN5/c13-12-17-10(9-11(18-12)16-7-15-9)14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,14,15,16,17,18) |
| LEDER | ClC1=NC(NC=N2)=C2C(NCC3=CC=CC=C3)=N1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-chloro-9H-purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.69 |
| Formel vikt | 259.06 |