Läs mer
2-Chloro-o-propionotoluidide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| CAS | 19281-31-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Visa mer |