Läs mer
2-Chloro-p-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-p-xylene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 140.0393 |