Läs mer
2-Klorofenothiazin, TRC
Produktkod. 30350141
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30350141 25 g
1 options
Produktkod. 30350141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37497025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Molekylformel C12 H8 Cl N S
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
LEDER Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-klor-10H-fenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 233.72
Formel vikt 233.0066