Läs mer
2-Klorofenothiazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Molekylformel | C12 H8 Cl N S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| LEDER | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-10H-fenotiazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.72 |
| Formel vikt | 233.0066 |