Läs mer
2-kloracetamid, 98+%
Produktkod. 11462278
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462278 250 g 250g
11452278 1000 g 1000g
11472278 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15238.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mol
2-kloroacetamid används som ytaktivt medel i hemtvätt, rengöringsprodukter& hushållsberedda rengöringsmedel, annan industriell användning, petroleumproduktion, polymerbearbetning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-kloroacetamid används som ytaktivt medel i hemtvätt, rengöringsprodukter& hushållsberedda rengöringsmedel, annan industriell användning, petroleumproduktion, polymerbearbetning.
Löslighet
Lösligt i vatten (90g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-07-2
Molekylformel C2H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 93.51
MDL-nummer MFCD00008027
InChI-nyckel VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC-namn 2-kloracetamid
LEDER NC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacetamide
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kokpunkt 220 °C (dekomposition)
Flampunkt 170 °C (338 °F)
Odör Svag
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 878191
Merck Index 14,2110
Löslighetsinformation Löslig i vatten (90g/L).
Formel vikt 93.51
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloroacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.