Läs mer
2-kloracetamid, 98 %
Produktkod. 10021580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10021580 500 g Plastflaska 500g
10071660 5 g Glasflaska 5g
10477730 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148415000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-07-2
Molekylformel C2H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 93.51
MDL-nummer MFCD00008027
InChI-nyckel VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC-namn 2-kloracetamid
LEDER NC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacetamide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116.0°C to 120.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 224.5°C
Flampunkt 170°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClCH2CONH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vikt 93.51
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloroacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.