Läs mer
2-Chloroacetamide-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroacetamide N,N,2,2-d4 |
| CAS | 122775-20-6 |
| Molekylformel | C2 2H4 Cl N O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.54 |
| Formel vikt | 97.0232 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |