missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroacetamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroacetamide N,N,2,2-d4 |
| CAS | 122775-20-6 |
| Molekylformel | C2 2H4 Cl N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide-N,N,2,2-d4, 2-chloro- (9CI), 2-Chloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamide, 2-Chloroacetamide-d4, 2-Chloroacetamide-D4, 2-Chloroacetamide-N,N,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2 |
| LEDER | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.54 |
| Formel vikt | 97.0232 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?