Läs mer
2-Kloracetamid, Mikromol™
Beskrivning
2-Kloracetamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroacetamide |
| CAS | 79-07-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloroacetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C2 H4 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Chloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| LEDER | NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-kloroacetamid |
| Visa mer |