missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloroacetamide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898750
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898750 100 g 100g
15808760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15898750 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8024120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79-07-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 93.51

Specifikationer

Smältpunkt 115°C to 118°C
MDL-nummer MFCD00008027
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Chloroacetamide, 2-Chloroacetamide
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.