missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloroacetamide, TRC

Produktkod. 30003471
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003471 1 g
30137281 10 g
30133677 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3535001G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79-07-2
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacetamide
Formel vikt 92.9981
InChI formel InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
IUPAC-namn 2-chloroacetamide
Molekylformel C2 H4 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 93.51
LEDER NC(=O)CCl
Synonym Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.