Läs mer
2-Chloroacetamide, TRC
Produktkod. 30137281
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137281 10 g
30133677 50 g
30003471 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137281 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC35350010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-07-2
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacetamide
Formel vikt 92.9981
InChI formel InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
IUPAC-namn 2-chloroacetamide
Molekylformel C2 H4 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 93.51
LEDER NC(=O)CCl
Synonym Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
Specifikationer
Kvantitet 10 g