Läs mer
2'-Kloroacetanilid, 98+%
Produktkod. 11427736
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427736 500 g 500g
11407736 25 g 25g
11417736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14711.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-17-5
Molekylformel C8H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 169.61
MDL-nummer MFCD00045169
InChI-nyckel KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
PubChem CID 10777
ChEBI CHEBI:35087
IUPAC-namn N-(2-klorfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Chloroacetanilide
Smältpunkt 86 °C till 88 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2086967
Merck Index 14,2111
Formel vikt 169.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.