Läs mer
2'-Chloroacetanilide, Mikromol™
Beskrivning
2'-Chloroacetanilide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Chloroacetanilide |
| CAS | 533-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2'-Chloroacetanilide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | N-(2-chlorophenyl)acetamide |
| Visa mer |