Läs mer
2'-Kloroacetofenon, 97 %
Produktkod. 10397880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397880 100 g Glasflaska 100g
10062410 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179771000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2142-68-9
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.6
MDL-nummer MFCD00000560
InChI-nyckel ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC-namn 1-(2-klorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Chloroacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Amber till gult
Densitet 1.1880g/mL, 1.188
Kokpunkt 228,0 °C till 229,0 °C
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4COCH3
Brytningsindex 1,5420 till 1,5450
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, I, 151
Formel vikt 154.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.