Läs mer
2′-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2142-68-9 |
| Densitet | 1.189 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00000560 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2′-Chloroacetophenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Kvalitet | Research |