Läs mer
2'-Chloroacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Chloroacetophenone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 154.0185 |