Läs mer
2'-Kloroacetofenon, TRC
Produktkod. 30350019
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350019 25 g
30349098 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30350019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36381525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2142-68-9
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.59
Synonym 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)etanon
LEDER CC(=O)c1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Chloroacetophenone
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Formel vikt 154.0185