Läs mer
2-(Chloroacetyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloroacetyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 111631-72-2 |
| Molekylformel | C13H16NO3Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16ClNO3/c1-17-11-5-9-3-4-15(13(16)7-14)8-10(9)6-12(11)18-2/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.72 |
| Formel vikt | 269.0819 |