Läs mer
2-klorakrylsyra, 96%, stab. med ca 0,3 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11320014
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320014 10 g 10g
11310014 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00350.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-klorakrylsyra används som en halokemikalie, organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klorakrylsyra används som en halokemikalie, organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-79-8
Molekylformel C3H3ClO2
Molekylvikt (g/mol) 106.51
MDL-nummer MFCD00014336
InChI-nyckel SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
PubChem CID 11735
ChEBI CHEBI:73963
IUPAC-namn 2-klorprop-2-ensyra
LEDER OC(=O)C(Cl)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacrylic acid
Smältpunkt 63°C to 67°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1098503
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 106.51
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.