Läs mer
2-Chloroacrylonitrile, TRC
Produktkod. 30357977
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357977 50 g
30355887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36383050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-37-6
Molekylformel C3 H2 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 87.508
Synonym 2-Propenenitrile, 2-chloro-, Acrylonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-2-propenenitrile, 1-Chloro-1-cyanoethene, 1-Chloro-1-cyanoethylene, 1-Cyano-1-chloroethene, 1-Cyanovinyl chloride, 2-Chloroacrylonitrile, 2-Chloropropenenitrile, NSC 511714, α-Chloroacrylonitrile
IUPAC-namn 2-chloroprop-2-enenitrile
LEDER ClC(=C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroacrylonitrile
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
Formel vikt 86.9876