Läs mer
2-Chloroadenosine-5’-carboxy-2’,3’-acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroadenosine-5'-carboxy-2',3'-acetonide |
| CAS | 72209-20-2 |
| Molekylformel | C13 H14 Cl N5 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN5O5/c1-13(2)23-5-6(24-13)10(22-7(5)11(20)21)19-3-16-4-8(15)17-12(14)18-9(4)19/h3,5-7,10H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,17,18)/t5-,6+,7-,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](O1)[C@@H](O[C@@H]2C(=O)O)n3cnc4c(N)nc(Cl)nc34 |
| IUPAC-namn | (3aR,4R,6S,6aS)-4-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.73 |
| Formel vikt | 355.0683 |