Läs mer
2-Chloroadenosine 5’-Monophosphate Ditriethylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroadenosine 5’-Monophosphate Ditriethylamine Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN5O7P.2C6H15N/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21;2*1-4-7(5-2)6-3/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);2*4-6H2,1-3H3/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 583.265 |