Läs mer
2-Chloroadenosine
Produktkod. 15495979
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495979 250 mg 250mg
15485979 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63810.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146-77-0 | C10H12ClN5O4 | 301.69 g/mol
2-kloroadenosin används som en selektiv A1-adenosinreceptoragonist och inducerar även apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-kloroadenosin används som en selektiv A1
-adenosinreceptoragonist och inducerar även apoptos.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
skyddar mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146-77-0
Molekylformel C10H12ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 301.69
MDL-nummer MFCD00005734
InChI-nyckel BIXYYZIIJIXVFW-SBTUYZBDNA-N
Synonym 2-chloroadenosine, 6-amino-2-chloropurine riboside, adenosine, 2-chloro, cl-ado, 2-chloroadenosinehemihydrate, unii-7w7zug45g8, 2-chloro adenosine, 2cl-ado, cado, 2 clado
PubChem CID 8974
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-klorpurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroadenosine
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 43957
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 301.69
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.