Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Chloroadenosine
Beskrivning
Metabolically stable analog of adenosine that behaves as an adenosine receptor agonist (Ki values are 300, 80 and 1900 nM for A1, A2A and A3 receptors respectively). Anticonvulsive in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroadenosine |
| CAS | 146-77-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C10H12ClN5O4 |
| Formel vikt | 301.69 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.69 |