missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroamphetamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroamphetamine (hydrochloride) |
| CAS | 35334-29-3 |
| Molekylformel | C9 H12 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride, (±)-, 2-Chloroamphetamine hydrochloride, dl-2-Chloroamphetamine hydrochloride, (±)-2-Chloroamphetamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(N)Cc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2-chlorophenyl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.11 |
| Formel vikt | 205.0425 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?