missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroaniline-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroaniline-15N |
| CAS | 36238-55-8 |
| Molekylformel | C6H6Cl15N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-chlorobenzene-15N, 2-Amino-1-chlorobenzene-15N, 2-Chloroaniline-15N, 2-Chlorobenzenamine-15N, 2-Chlorophenylamine-15N, Fast Yellow GC Base-15N, NSC 6183-15N, o-Aminochlorobenzene-15N, o-Chloroaniline-15N, o-Chloro-aniline-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i8+1 |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1[15NH2] |
| IUPAC-namn | 2-chloro(15N)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.56 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?