Läs mer
2-kloroanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412418
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412418 10,000 g 10000g
11492408 500 g 500g
11402418 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15758.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-kloroanilin används som petroleumlösningsmedel. Det används i biologiska studier för att utvärdera mutageniciteten och cancerogeniciteten hos Salmonella typhimurium. Används som mellanprodukter för färgämnen, pigment och specialkemikalier. 2-kloroanilin används ofta i polymer-, gummi-, läkemedels- och färgämnesindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-kloroanilin används som petroleumlösningsmedel. Det används i biologiska studier för att utvärdera mutageniciteten och cancerogeniciteten hos Salmonella typhimurium. Används som mellanprodukter för färgämnen, pigment och specialkemikalier. 2-kloroanilin används ofta i polymer-, gummi-, läkemedels- och färgämnesindustrin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter. Löslig i syra och de flesta organiska lösningsmedel. Mycket svagt löslig i vatten (0,5 g/100 ml vid °20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-51-2
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.571
MDL-nummer MFCD00007656
InChI-nyckel AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
IUPAC-namn 2-kloranilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroaniline
Smältpunkt -3°C
Densitet 1.213
Kvantitet 10,000 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.588
UN-nummer UN2019
Beilstein 606077
Merck Index 14,2118
Kokpunkt 207°C to 209°C
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Formel vikt 127.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.