Läs mer
2-Kloranilin, 98+%
Beskrivning
2-kloroanilin används som petroleumlösningsmedel. Det används i biologiska studier för att utvärdera mutageniciteten och cancerogeniciteten hos Salmonella typhimurium. Används som mellanprodukter för färgämnen, pigment och specialkemikalier. 2-kloroanilin används ofta i polymer-, gummi-, läkemedels- och färgämnesindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-kloroanilin används som petroleumlösningsmedel. Det används i biologiska studier för att utvärdera mutageniciteten och cancerogeniciteten hos Salmonella typhimurium. Används som mellanprodukter för färgämnen, pigment och specialkemikalier. 2-kloroanilin används ofta i polymer-, gummi-, läkemedels- och färgämnesindustrin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter. Löslig i syra och de flesta organiska lösningsmedel. Mycket svagt löslig i vatten (0,5 g/100 ml vid °20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroaniline |
| Smältpunkt | -3 °C |
| Densitet | 1.213 |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.588 |
| UN-nummer | UN2019 |
| Beilstein | 606077 |
| Merck Index | 14,2118 |
| Kokpunkt | 207 °C till 209 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Chloroaniline
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.