Läs mer
2-Kloranilin hydroklorid, 97 %
Beskrivning
2-kloroanilinhydroklorid, används som isfärgskällare, används för handdukar, färgat garn och tyg av bomull, viskostygfärgning och tryckning av kromogent medel. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-kloroanilinhydroklorid, används som isfärgskällare, används för handdukar, färgat garn och tyg av bomull, viskostygfärgning och tryckning av kromogent medel. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroaniline hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼220 °C (sublimering) |
| Odör | Kännetecken |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2018 |
| Beilstein | 3624280 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten. |
| Formel vikt | 164.03 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.