Läs mer
2-Chloroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroaniline |
| Kvantitet | 150 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| Formel vikt | 127.0189 |